2,6-Pyridindicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dipicolinsäure, DPA
A12263.14
A12263.22
A12263.36
A12263.14EA
24.9
EUR
A12263.14
A12263.22
A12263.36
2,6-Pyridindicarbonsäure ≥98%
2,6-Pyridindicarbonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 499-83-2
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Flash Point: 188°(370°F)
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 131629
MDL No.: MFCD00006299
Formel:
C₇H₅NO₄ Molecular Weight: 167,12 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zersetzung) Flammpunkt: 188 °C (370 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006299 CAS-Nummer: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |