2,6-Pyridindicarbonsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dipicolinsäure, DPA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02321-10G-F 02321-5G-F
02321-10G-FEA 111 EUR
02321-10G-F 02321-5G-F
2,6-Pyridindicarbonsäure, Supelco®
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Flammpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006299
CAS-Nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f034b0b927063a28f5e4f16b4ce8cc981b4a391&vid=f3565b2c5d354404461b9e68cf369ea9c79b62f8&prid=web&clid=SAPDAM