3,4-Pyridindicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cinchomeronsäure
A14580.18 A14580.09 A14580.30
A14580.18EA 162 EUR
A14580.18 A14580.09 A14580.30
3,4-Pyridindicarbonsäure ≥98%
3,4-Pyridindicarbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 490-11-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 137242 Merck Reference: 14,2283 MDL No.: MFCD00006392
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 529 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 255 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006392
CAS-Nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 14,2283