3,4-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cinchomeronsäure
SB02021.1
SB02021.10
SB02021.50
MAYBSB02021.1EA
0
EUR
MAYBSB02021.1
MAYBSB02021.10
MAYBSB02021.50
3,4-Pyridindicarbonsäure
3,4-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ Siedepunkt: 529 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 257 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006392 CAS-Nummer: 490-11-9 EINECS: 207-705-4 Merck Index: 13,02304 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...