3,5-Pyridindicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dinicotinsäure
A11540.09 A11540.18 AB109185.0010
A11540.09EA 87.4 EUR
A11540.09 A11540.18 ABCRAB109185.0010
3,5-Pyridindicarbonsäure ≥98%
3,5-Pyridindicarbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 499-81-0 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 325° dec. Beilstein Reference: 131640
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 357
Schmelzpunkt: ∼ 325 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006393
CAS-Nummer: 499-81-0
EINECS: 207-893-8