Nicotinamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Pyridincarbonsäureamid, Vitamin B3, Pyridin-3-carbonsäureamid, Nicotinsäureamid, 3-Picolinsäureamid, Niacinamid
A15970.0B A15970.22 A15970.30
A15970.0BEA 162 EUR
A15970.0B A15970.22 A15970.30
Nicotinamid ≥99%
Nicotinamid
Purity: 99% CAS No.: 98-92-0 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Flash Point: 182°(360°F) Physical Form: Powder Density: 1.40 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 383619 Merck Reference: 14,6523 MDL No.: MFCD00006395
The amide of nicotinic acid (vitamin B-3)
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122.13 g/mol
Siedepunkt: 334
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Dichte: 1.40
Flammpunkt: 182 °C (360 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006395
CAS-Nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574