Nicotinamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Pyridincarbonsäureamid, Vitamin B3, Pyridin-3-carbonsäureamid, Nicotinsäureamid, 3-Picolinsäureamid, Niacinamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
72345-1KG 72345-250G 72345-50G
SIAL72345-1KGEA 110 EUR
SIAL72345-1KG SIAL72345-250G SIAL72345-50G
Nicotinamid, Sigma-Aldrich®
Nicotinamid
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Dichte: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006395
CAS-Nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574