2,4,6-Trifluorpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19541.03 L19541.14
L19541.03EA 40.2 EUR
L19541.03 L19541.14
2,4,6-Trifluorpyridin ≥97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 3512-17-2 Molecular Formula: C5H2F3N Formula Weight: 133.07 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.4130 Boiling Point: 102° Beilstein Reference: 1364338 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD03001161
Formel: C₅H₂F₃N
Siedepunkt: 102 °C
Dichte: 1,382
Flammpunkt: 17 °C (62 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001161
CAS-Nummer: 3512-17-2
UN: 2924
ADR: 3,II