2,6-Difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233277-25G 233277-5G
SIAL233277-25GEA 113 EUR
SIAL233277-25G SIAL233277-5G
2,6-Difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Molecular Weight: 115.08 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006227
CAS-Nummer: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
UN: 1993
ADR: 3 III