2-Fluornicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Fluorpyridin-3-carbonsäure, 2-Fluor-3-pyridincarbonsäure
005467-1G
005467-5G
005467-25G
FLUO005467-1GEA
36.9
EUR
FLUO005467-1G
FLUO005467-5G
FLUO005467-25G
2-Fluornicotinsäure
2-Fluornicotinsäure
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141,1 g/mol |
MDL:
MFCD00040744 CAS-Nummer: 393-55-5 EINECS: 206-888-8 |