2-Amino-5-fluorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L20010.03 L20010.06
L20010.03EA 79.6 EUR
L20010.03 L20010.06
2-Amino-5-fluorpyridin 97%
2-Amino-5-fluorpyridin
Purity: 97% CAS No.: 21717-96-4 Molecular Formula: C5H5FN2 Formula Weight: 112.11 Odour: Characteristic Melting Point: 93-97° Beilstein Reference: 385938 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01861120
Formel: C₅H₅FN₂
Schmelzpunkt: 93…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861120
CAS-Nummer: 21717-96-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III