2-Amino-5-fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
005231-1G 005231-5G 005231-25G
FLUO005231-1GEA 36.9 EUR
FLUO005231-1G FLUO005231-5G FLUO005231-25G
2-Amino-5-fluorpyridin
2-Amino-5-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
Molecular Weight: 112,11 g/mol
MDL: MFCD01861120
CAS-Nummer: 21717-96-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III