2-Iod-3-methoxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19868.03 L19868.06
L19868.03EA 23.6 EUR
L19868.03 L19868.06
2-Iod-3-methoxypyridin ≥97%
2-Iod-3-methoxypyridin
Purity: 97% CAS No.: 93560-55-5 Molecular Formula: C6H6INO Formula Weight: 235.03 Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 115569
Formel: C₆H₆INO
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234181
CAS-Nummer: 93560-55-5