4-(Dimethylamino)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
107700-25G 107700-100G 107700-5G
SIAL107700-25GEA 60 EUR
SIAL107700-25G SIAL107700-100G SIAL107700-5G
4-(Dimethylamino)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Flammpunkt: 124 °C
MDL: MFCD00006418
CAS-Nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I