3-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Pyridylamin, Pyridin-3-amin
A78209-100G A78209-25G A78209-500G
SIALA78209-100GEA 125 EUR
SIALA78209-100G SIALA78209-25G SIALA78209-500G
3-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
3-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94,12 g/mol
Siedepunkt: ∼248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006400
CAS-Nummer: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472