4-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Pyridylamin, Pyridin-4-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A78403-25G A78403-100G
SIALA78403-25GEA 50 EUR
SIALA78403-25G SIALA78403-100G
4-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94.12 g/mol
Siedepunkt: 273
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03964