2-Amino-3-nitropyridin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
151120050 151120250
ACRO151120050EA 34.5 EUR
ACRO151120050 ACRO151120250
2-Amino-3-nitropyridin 99%
2-Amino-3-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139,11 g/mol
Schmelzpunkt: 165,9…166.4 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006314
CAS-Nummer: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥98.5 %