2-Amino-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
113514-25G 113514-5G
SIAL113514-25GEA 174 EUR
SIAL113514-25G SIAL113514-5G
2-Amino-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139,11 g/mol
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006314
CAS-Nummer: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0