2-Amino-5-nitropyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
104230250 104231000 104230050 104232500
ACRO104230250EA 52.9 EUR
ACRO104230250 ACRO104231000 ACRO104230050 ACRO104232500
2-Amino-5-nitropyridin 99%
2-Amino-5-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006325
CAS-Nummer: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥98.5 %