3-Amino-2-nitropyridin
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitropyridin-3-amin, 2-Nitro-3-pyridylamin, 2-Nitropyridin-3-ylamin
BTB09679.250
BTB09679.1
CHMPBTB09679.250EA
0
EUR
CHMPBTB09679.250
MAYBBTB09679.1
3-Amino-2-nitropyridin
3-Amino-2-nitropyridin
Formel:
C₅H₅N₃O₂ Molecular Weight: 139.11 g/mol Schmelzpunkt: 203…204 °C |
MDL:
MFCD00044102 CAS-Nummer: 13269-19-7 EINECS: 236-260-9 |