4-Amino-3-nitropyridin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
L19725.06 L19725.14
L19725.06EA 45.5 EUR
L19725.06 L19725.14
4-Amino-3-nitropyridin 96%
4-Amino-3-nitropyridin
Purity: 96% CAS No.: 1681-37-4 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Melting Point: 201-205° Beilstein Reference: 383710
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Schmelzpunkt: 201…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00160304
CAS-Nummer: 1681-37-4