4-Amino-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646962-10G 646962-1G
SIAL646962-10GEA 197 EUR
SIAL646962-10G SIAL646962-1G
4-Amino-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139,11 g/mol
MDL: MFCD00160304
CAS-Nummer: 1681-37-4