2-Amino-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Amino-3-pyridinol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

122513-100G 122513-25G
SIAL122513-100GEA 360 EUR
SIAL122513-100G SIAL122513-25G
2-Amino-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006317
CAS-Nummer: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR