2,3-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Pyridine-2,3-diyldiamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
125857-25G 125857-5G
SIAL125857-25GEA 536 EUR
SIAL125857-25G SIAL125857-5G
2,3-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006319
CAS-Nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II