2,6-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D24404-100G D24404-25G D24404-500G
SIALD24404-100GEA 107 EUR
SIALD24404-100G SIALD24404-25G SIALD24404-500G
2,6-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006329
CAS-Nummer: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II