Pyridin-N-oxid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyridin-N-oxid
A10419.14 A10419.22 A10419.36
A10419.14EA 24.5 EUR
A10419.14 A10419.22 A10419.36
Pyridin-N-oxid 95%
Pyridin-N-oxid
Purity: 95% CAS No.: 694-59-7 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 61-66° Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 105257 Merck Reference: 14,7972 MDL No.: MFCD00006194
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 270 °C
Schmelzpunkt: 61…66 °C
Flammpunkt: 143 °C (289 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006194
CAS-Nummer: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Merck Index: 14,7972