2-Methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M25406-100G M25406-25G
SIALM25406-100GEA 83 EUR
SIALM25406-100G SIALM25406-25G
2-Methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,064 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006262
CAS-Nummer: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN: 3271
ADR: 3,III