2,3-Dimethoxypyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19624.03 L19624.06 L19624.14
L19624.03EA 28.4 EUR
L19624.03 L19624.06 L19624.14
2,3-Dimethoxypyridin
2,3-Dimethoxypyridine
CAS No.: 52605-97-7 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.15 Refractive Index: 1.5205 Boiling Point: 98-100°/16mm Beilstein Reference: 1526067
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139,15 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (16 mmHg)
Dichte: 1,104
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095043
CAS-Nummer: 52605-97-7