2,6-Dimethoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D137006-100G D137006-25G
SIALD137006-100GEA 159 EUR
SIALD137006-100G SIALD137006-25G
2,6-Dimethoxypyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxypyridine
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139,15 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006266
CAS-Nummer: 6231-18-1
EINECS: 228-334-4