2-Hydroxypyridin ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Pyridinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H56800-100G H56800-25G
SIALH56800-100GEA 108 EUR
SIALH56800-100G SIALH56800-25G
2-Hydroxypyridin ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypyridin
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,10 g/mol
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006268
CAS-Nummer: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III