3-Pyridon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Pyridinol, β-Pyridon, 3-Hydroxypyridin
A13910.18 A13910.22 A13910.36 AB117319.0100
A13910.18EA 36.4 EUR
A13910.18 A13910.22 A13910.36 ABCRAB117319.0100
3-Pyridon ≥98%
3-Pyridon
Purity: 98% CAS No.: 109-00-2 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Flash Point: 173°(343°F) Melting Point: 125-128° Boiling Point: 180°/22mm Beilstein Reference: 105699 MDL No.: MFCD00006378
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (–70 °C)
Flammpunkt: 173 °C (343 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006378
CAS-Nummer: 109-00-2
EINECS: 203-637-4