3-Pyridon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Pyridinol, β-Pyridon, 3-Hydroxypyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H57009-100G
H57009-25G
H57009-500G
H57009-5KG
SIALH57009-100GEA
49.8
EUR
SIALH57009-100G
SIALH57009-25G
SIALH57009-500G
SIALH57009-5KG
3-Pyridon, Sigma-Aldrich®
3-Pyridon
Formel:
C₅H₅NO Molecular Weight: 95,1 g/mol Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 124…126 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (–70 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006378 CAS-Nummer: 109-00-2 EINECS: 203-637-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...