4-Pyridon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Pyridinol, γ-Pyridon, 4-Hydroxypyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

120618-100G 120618-25G 120618-500G
SIAL120618-100GEA 159 EUR
SIAL120618-100G SIAL120618-25G SIAL120618-500G
4-Pyridon, Sigma-Aldrich®
4-Pyridon
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146…148 °C
MDL: MFCD00006419
CAS-Nummer: 626-64-2
EINECS: 210-958-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR