2,4-Dihydroxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-2-pyridon, Pyridin-2,4-diol
A13566.03 A13566.06 A13566.14
A13566.03EA 48.7 EUR
A13566.03 A13566.06 A13566.14
2,4-Dihydroxypyridin ≥97%
2,4-Dihydroxypyridin
Purity: 97% CAS No.: 626-03-9 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: ca 267° dec. Beilstein Reference: 108533
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,10 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 267 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006273
CAS-Nummer: 626-03-9
EINECS: 210-924-8