2,4-Dihydroxypyridin , Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-2-pyridon, Pyridin-2,4-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
176974-1G 176974-5G
SIAL176974-1GEA 69.1 EUR
SIAL176974-1G SIAL176974-5G
2,4-Dihydroxypyridin , Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxypyridin
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,10 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 275…277 °C
MDL: MFCD00006273
CAS-Nummer: 626-03-9
EINECS: 210-924-8