2-Pyridinthiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyridin-2-thiol, 2-Mercaptopyridin
125540025
125540250
125541000
ACRO125540025EA
19.8
EUR
ACRO125540025
ACRO125540250
ACRO125541000
2-Pyridinthiol 98%
2-Pyridinthiol
Formel:
C₅H₅NS Molecular Weight: 111,17 g/mol Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 126…130 °C Flammpunkt: 125 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006285 CAS-Nummer: 2637-34-5 EINECS: 220-131-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 130 °C |
Titration Iodimetric | ≥97.5 % |