2-Pyridinthiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyridin-2-thiol, 2-Mercaptopyridin
A11741.06
A11741.14
A11741.22
A11741.06EA
32.5
EUR
A11741.06
A11741.14
A11741.22
2-Pyridinthiol 98%
2-Pyridinthiol
Purity: 98%
CAS No.: 2637-34-5
Molecular Formula: C5H5NS
Formula Weight: 111.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 124-130°
Beilstein Reference: 105758
MDL No.: MFCD00006285
Formel:
C₅H₅NS Molecular Weight: 111,17 g/mol Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 124…130 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006285 CAS-Nummer: 2637-34-5 EINECS: 220-131-9 |