2-Pyridinthiol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: Pyridin-2-thiol, 2-Mercaptopyridin
023265-25G 023265-250G
FLUO023265-25GEA 72.9 EUR
FLUO023265-25G FLUO023265-250G
2-Pyridinthiol
2-Pyridinthiol
Formel: C₅H₅NS
Molecular Weight: 111,17 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132,5…133.5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006285
CAS-Nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9