2-Pyridinthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Pyridin-2-thiol, 2-Mercaptopyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M5852-25G M5852-5G
SIALM5852-25GEA 83.7 EUR
SIALM5852-25G SIALM5852-5G
2-Pyridinthiol, Sigma-Aldrich®
2-Pyridinthiol
Formel: C₅H₅NS
Molecular Weight: 111,17 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132,5…133.5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006285
CAS-Nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9