4-Pyridinthiol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridin-4-thiol, 4-Mercaptopyridin
164710100 164710010
ACRO164710100EA 156 EUR
ACRO164710100 ACRO164710010
4-Pyridinthiol 96%
4-Pyridinthiol
Formel: C₅H₅NS
Molecular Weight: 111,17 g/mol
Schmelzpunkt: 182…189 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00006422
CAS-Nummer: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %