4-Pyridinthiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Pyridin-4-thiol, 4-Mercaptopyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

148202-10G 148202-1G
SIAL148202-10GEA 146 EUR
SIAL148202-10G SIAL148202-1G
4-Pyridinthiol, Sigma-Aldrich®
4-Pyridinthiol
Formel: C₅H₅NS
Molecular Weight: 111,17 g/mol
Schmelzpunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006422
CAS-Nummer: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR