2-Brom-3-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-3-picoline
448109-5ML
448109-25ML
SIAL448109-5MLEA
91.1
EUR
SIAL448109-5ML
SIAL448109-25ML
2-Brom-3-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN Molecular Weight: 172.02 g/mol |
MDL:
MFCD00239380 CAS-Nummer: 3430-17-9 |