2-Brom-4-methylpyridin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-4-picoline

350350010 350350100
ACRO350350010EA 32.8 EUR
ACRO350350010 ACRO350350100
2-Brom-4-methylpyridin 99%
2-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 218…228 °C
Dichte: 1.545 g/cm³
Flammpunkt: >109 °C
MDL: MFCD00082590
CAS-Nummer: 4926-28-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR