2-Brom-4-methylpyridin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-4-picoline
B25253.03 B25253.06 B25253.14
B25253.03EA 18.7 EUR
B25253.03 B25253.06 B25253.14
2-Brom-4-methylpyridin 96%
2-Brom-4-methylpyridin
Purity: 96% CAS No.: 4926-28-7 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 87°/10mm Beilstein Reference: 107331 MDL No.: MFCD00082590
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 218…228 °C
Dichte: 1.545
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082590
CAS-Nummer: 4926-28-7