2-Brom-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Bromo-4-picoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
349984-10G 349984-1G
SIAL349984-10GEA 127 EUR
SIAL349984-10G SIAL349984-1G
2-Brom-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 42…44 °C (0.6 mmHg)
Schmelzpunkt: 218…228 °C
Dichte: 1.545 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00082590
CAS-Nummer: 4926-28-7