2-Brom-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429112-10G 429112-1G
SIAL429112-10GEA 133 EUR
SIAL429112-10G SIAL429112-1G
2-Brom-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
MDL: MFCD00040743
CAS-Nummer: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4