3-Brom-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brom-2-picolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662720-1G
662720-250MG
SIAL662720-1GEA
35.4
EUR
SIAL662720-1G
SIAL662720-250MG
3-Brom-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN Molecular Weight: 172,02 g/mol |
MDL:
MFCD00191224 CAS-Nummer: 38749-79-0 |