4-Brom-2-methylpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H27884.MD
H27884.03
H27884.MDEA
34.1
EUR
H27884.MD
H27884.03
4-Brom-2-methylpyridin ≥97%
4-Brom-2-methylpyridin
Purity: 97%
CAS No.: 22282-99-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.556
Odour: Characteristic
Boiling Point: 76°/14mm
MDL No.: MFCD03788196
Formel:
C₆H₆BrN Molecular Weight: 172.02 g/mol Siedepunkt: 76 °C (14 mmHg) Dichte: 1.45 Flammpunkt: 79 °C (174 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788196 CAS-Nummer: 22282-99-1 |