4-Brom-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662739-1G
662739-250MG
SIAL662739-1GEA
105
EUR
SIAL662739-1G
SIAL662739-250MG
4-Brom-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN Molecular Weight: 172,02 g/mol |
MDL:
MFCD03788196 CAS-Nummer: 22282-99-1 |