2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-brom-3-picolin, 5-Brom-3-methyl-2-pyridylamin, 5-Brom-3-methylpyridin-2-amin
002494-1G 002494-5G
FLUO002494-1GEA 31.1 EUR
FLUO002494-1G FLUO002494-5G
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187,04 g/mol
MDL: MFCD00068232
CAS-Nummer: 3430-21-5